Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Wash head for wash bottles
Dostawca: VITLAB
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Wash bottle screw caps and spray tube with drawn-out tip, Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Gwint Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Wash bottle caps GL 18 24 VITL83300
Wash bottle caps GL 25 12 VITL83301
Wash bottle caps GL 32 12 VITL83302
Wash bottle caps GL 45 1 VITL83303
Wash bottle caps GL 63 1 VITL83304
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość