Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Wash bottles, narrow or wide neck
Dostawca: VITLAB
PP, translucent, screw cap and spray tube made from PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Pojemność Wysokość Gwint Ø zewn. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
250 ml 146 mm GL 45 58 mm 1 VITL93793
500 ml 166 mm GL 45 76 mm 1 VITL93993
1000 ml 226 mm GL 63 91 mm 1 VITL94193
1000 ml 215 mm GL 32 92 mm 1 VITL95193
250 ml 135 mm GL 25 58 mm 1 VITL94993
500 ml 180 mm GL 25 74 mm 1 VITL95093
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość