Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Automatyczny refraktometr, SMART-1
Dostawca: Atago
This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
  • Efficient operation
  • Three button design: Zero/Start/Scale
  • Scales include Brix, inverted sugar concentration, high fructose corn syrup (HFCS-55, HFCS-42)
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Zakres Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Automatic refractometer 0 - 95 °B 1 ATAG3150
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Dokładność ±0,05 °Brix
Readability 0,01 °BRix
Temperature compensation range 5…40 °C
Temperature measurement 5…40 °C
Dokładność pomiaru ±0,10 °C
Źródło światła LED
Prism Optical glass
Wymiary (szer.× głęb.× wys.) 120×270×90 mm
Gramatura 2 kg
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość