Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bottles, narrow neck, with screw cap
Dostawca: VITLAB
VITL95194
Bottles, narrow neck, with screw cap
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
ideal for long-term storage of liquids.
Order Now
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość