Drukuj
Maski pełnotwarzowe przeciwko gazom, oparom i pyłom ; seria 9000
Dostawca: Moldex
111-0708EA 1110 PLN
111-0708 111-0707 111-1188 111-0709 111-0704
Maski pełnotwarzowe przeciwko gazom, oparom i pyłom ; seria 9000
Maski oddechowe Maski wielokrotnego użytku Maski pełnotwarzowe
Extremely lightweight, reusable full face mask (only 360 g) made from soft, TPE material.
  • Frameless panoramic lens
  • Easy access and easy to remove
  • Easy maintenance and cleaning, no tools required
  • With EasyLock® filter system (no additional adapters or parts necessary) or with EN 148-1 connectors
Certyfikaty: EN 136:1998, CL2