Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Półmaski chroniące przed gazami, parami i pyłami, seria 7000
Dostawca: Moldex
Reusable mask made from soft, durable material.
  • Adjustable head cradle
  • Easy maintenance and cleaning without tools
  • With EasyLock® filter system - easy handling
  • No additional adapters or parts necessary
  • Drop down option - mask can be worn around the neck during breaks
Certyfikaty: EN 140:1998
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Mask body, TPE S 1 111-0712
Mask body, TPE M 1 111-0711
Mask body, TPE L 1 111-0710
Respiratory box, mask body, TPE includes 2x A2P3 R filters M 1 KIT 111-1165
Respiratory box, mask body, TPE includes 2x A1B1E1K1P3 R filters M 1 KIT 111-1168
Filters for Masks 7000 and 9000 Series, EasyLock®
Opis Typ Klasa Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
9010, particle filter 9010, particle filter P1R 20 111-1180
9020, particle filter 9020, particle filter P2 20 111-0703
9022, particle filter + ozone 9022, particle filter + ozone P2 12 111-1181
9030, particle filter 9030, particle filter P3 12 111-0702
9032, particle filter + ozone 9032, particle filter + ozone P3 12 111-1182
9100, gas filter 9100, gas filter A1 10 111-0701
9120, pre-assembled filter 9120, pre-assembled filter A1P2R 8 111-1183
9200, gas filter 9200, gas filter A2 8 111-1184
9230, pre-assembled filter 9230, pre-assembled filter A2P3 6 111-1185
9300, gas filter 9300, gas filter A1B1E 10 111-1186
9400, gas filter 9400, gas filter A1B1E1K1 10 111-0700
9430, pre-assembled filter 9430, pre-assembled filter A1B1E1K1P3 6 111-1187
9500, gas filter 9500, gas filter A2B2E1 8 111-1189
9600, gas filter 9600, gas filter AX 8 111-0699
9730, pre-assembled filters 9730, pre-assembled filters A1B1E1K1HGP3 6 111-1190
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość