Drukuj
Półmaski przeciw gazom, parą i pyłą, seria 8000
Dostawca: Moldex
111-1177EA 119 PLN
111-1177 111-1178 111-1179
Półmaski przeciw gazom, parą i pyłą, seria 8000
Maski oddechowe Maski wielokrotnego użytku Półmaski
These versatile respirators can be used for gas/vapour protection, gas/vapour plus particulate protection, or only particulate protection dependent upon which combination of adapters and cartridges are used. The mask body is made from soft, durable TPE material.
  • Easy maintenance and cleaning without tools
  • Radial connector: New inhalation valve with every cartridge
  • Improved field of vision, lightweight and easy to fit
Certyfikaty: EN 140:1998