Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Zestaw żelowy RNA wolny od formaldehydu
Dostawca: VWR Chemicals
The Rapid formaldehyde-free RNA gel kit is a safer alternative to formaldehyde-containing agarose gels for denaturing electrophoresis of RNA. The kit provides a non-volatile substitute for formaldehyde as well as a non-mutagenic RNA stain, which eliminates the need for ethidium bromide staining.
The non-volatile denaturing agent included in the gel solution and loading buffer of both kits effectively eliminates RNA secondary structure to ensure optimal resolution during electrophoresis. Gel casting and electrophoresis can be safely performed on the benchtop without a fume hood. In contrast to formaldehyde-free gel kits containing glyoxal, this kit does not require extended incubation steps or buffer recirculation.
  • Hood-free pouring and running - completely formaldehyde-free
  • Denature and stain samples in a single step
  • Instant band visualisation
  • Compatible with down-stream applications, including Northern Blots
The non-volatile denaturing agent included in the gel solution and loading buffer of both kits effectively eliminates RNA secondary structure to ensure optimal resolution during electrophoresis. Gel casting and electrophoresis can be safely performed on the benchtop without a fume hood. In contrast to formaldehyde-free gel kits containing glyoxal, this kit does not require extended incubation steps or buffer recirculation.
  • Hood-free pouring and running - completely formaldehyde-free
  • Denature and stain samples in a single step
  • Instant band visualisation
  • Compatible with down-stream applications, including Northern Blots
Informacja o dostawie: Delivery information: Kit includes Rapid RNA gel running buffer, 10X (2×500 ml), Rapid formaldehyde-free RNA gel solution, 10X (150 ml), and formaldehyde-free RNA gel loading buffer, 2X (3×2 ml). Each kit contains sufficient material for 30×50 ml gels.
Informacja o dostawie: Kit includes Rapid RNA gel running buffer, 10X (2×500 ml), Rapid formaldehyde-free RNA gel solution, 10X (150 ml), and formaldehyde-free RNA gel loading buffer, 2X (3×2 ml). Each kit contains sufficient material for 30×50 ml gels.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Rapid formaldehyde-free RNA gel kit 1 KIT 1B1384-KIT
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość