Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Zestaw do oczyszczania monoklonalne IgG, Pearl™
Dostawca: G Biosciences
786-802EA 9900 PLN InStock
786-802
Zestaw do oczyszczania monoklonalne IgG, Pearl™
Odczynniki do białek Odczynniki do oczyszczania białek
The Pearl™ Monoclonal IgG Purification Kit allows for the rapid purification of antibodies from cell culture supernatant and ascites fluid. The Pearl™ IgG purification resin binds the high abundant, non-IgG proteins (i.e. albumin) and allows the IgG molecules to pass through in a physiological buffer. The IgG molecules can be stored or used in downstream applications without further clean-up, such as ammonium sulphate precipitation.
  • One step purification
  • Purification in <15 minutes
  • Faster purification compared to Protein A or Protein G resins
  • >90% recovery with >80% purity
The Pearl™ Monoclonal IgG Purification Kit can be used to purify antibodies direct from cell culture supernatant with less than 10% FBS or can be used with ascites fluid after treatment with the supplied Ascites PreTreat. The kit can purify IgG from ~1L cell culture supernatant or 200 ml ascites fluid.
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość