Drukuj
Disposable earplugs, MelLows®
Dostawca: Moldex
MelLows®
MOLD7625EA 301 PLN
MOLD7625 MOLD7650 MOLD7600
Disposable earplugs, MelLows®
Zatyczki do uszu Zatyczki do uszu, jednorazowe
Earplugs made from soft PU-foam for protection against lower noise levels.
SNR: 22 dB
Certyfikaty: EN 352-2:2002
Informacje do zamówienia: Also available in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Sposób pakowania: In pairs.