Drukuj
Zatyczki wielokrotnego użytku, Comets®
Dostawca: Moldex
Comets®
111-1163EA 613 PLN
111-1163
Zatyczki wielokrotnego użytku, Comets®
Zatyczki do uszu Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku
These reusable earplugs provide protection against lower noise levels. They are designed to keep the user in touch with the environment.
  • Air bubble in the tip and soft material provide a comfortable seal
  • Plugs made of soft durable material – Washable and hygienic
  • Come with handy PocketPak storage container
SNR: 25 dB
Certyfikaty: EN 352-2:2002
Uwaga: * One size fits all.