Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Pompa strzykawkowa, Perfusor®
Dostawca: B. Braun
612-5484EA 20620 PLN InStock
612-5484
Pompa strzykawkowa, Perfusor®
Pompy Pompy strzykawkowe
B. Braun's Perfusor® Space Infusion Pump — with advanced delivery features that offer safety and accuracy — is ideal for operating rooms, adult care, pediatric and emergency settings where ease of use and precise medication administration are critical. The compact and lightweight design of the Perfusor® Space Infusion Pump allows easy transport and flexibility in crowded care settings.
  • Easy-to-learn, intuitive and user friendly: 1 500-entry drug library available, up to 50 care units and15 patient profiles possible
  • Alarms are audible, clearly visible and differentiated using different tones
  • Available with or without wireless
  • Strong lightweight pole clamp holds up to three pumps mounted horizontally or vertically
  • Automatic rate calculation by calculating volume over time
  • Dose rate mode: Automatic calculation of delivery rate based on the entry of drug concentration in conjunction with the desired dose rate (e.g.: mg/kg/min)
  • Integrated piston brake prevents free-flow during syringe change
  • Automatic drive technology ensures startup and convenience when changing syringes
  • Automatic bolus reduction triggered by occlusion alarm
  • Data lock on3 safety levels (parameters and disposables lockable)
  • LED alarm indicator with clear alarm message in display
  • Clear structured display, excellent readability
The easy-to-learn and easy-to-program system includes built-in error reduction software and a medication library accommodating both hard and soft limits, large navigational arrows and a screen that remains visible in any light condition. B. Braun Space can also be integrated into the data communications network of every advanced hospital operation.
Certyfikaty: DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 13485
MDD Class IIb acc. to the Directive of the Council of Medical Products 93/42/EC
Classification Defibrillation-protected; typ CF protection class in accordance with IEC/EN 60601-1
Electromagnetic compatibility EMC: IEC EN 60601-1-2: 1993, IEC EN 60601-2-24: 1998
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
AKCESORIA
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość