Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Okrągła pływająca łaźnia tkankowa
Dostawca: GFL
The tissue float bath has a black anodised aluminium interior, the housing is powder coated aluminium. The unit has precise temperature regulation which ensures evenly stretched paraffin wax sections, and allows the sections to be easily seen in the bath or on the rim of the bath when drying.
  • Low height (100 mm) enables comfortable and safe working
  • Knob and scale temperature regulator
  • Control thermometer in stainless steel holder is fixed to the rim of the bath
Informacje do zamówienia: Supplied without aluminium lid which protects against dust.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Tissue float bath 1 631-1300
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Zakres temperatury (°C) Ambient +5...80
Accuracy (°C) ±0,5
Średnica, wysokość 280×100 mm
Waga (kg) 2
Exterior dimensions 280×100 mm
Description Tissue float bath 1052
Moc (W) 300
Bath Ø 200 mm
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Do Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Lid Model 1052 Tissue bath 1 GFLA1950
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość