Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny HPLC, HarmonySecure™
Dostawca: ES INDUSTRIES
HarmonySecure™
These columns are equivalent to Waters® Symmetry™ Shield columns. They utilise polar embedded technology for superior HPLC analysis.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
HarmonySecure™ RP18
Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×100 mm 1 ESIN123121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,9×150 mm 1 ESIN13E221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 ESIN153221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×50 mm 1 ESIN113121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115221-HRSRP18
HarmonySecure™ RP8
Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
RP8 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×50 mm 1 ESIN113121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 ESIN153221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×100 mm 1 ESIN123121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,9×150 mm 1 ESIN13E221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135221-HRSRP8
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość