Chcesz zalogować się jeszcze raz?
SPE columns, CHROMABOND® SiOH
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® SiOH, unmodified silica phase for SPE.
  • Weakly acidic silica material, pH stability 2 - 8 and very polar
  • Adsorbs humidity from air, should be kept well closed and if necessary dried before use
  • High affinity for polar compounds it should not be conditioned with polar (e.g., methanol) or water-containing solvents
Recommended for aflatoxins, chloramphenicol, pesticides, steroids and vitamins.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
CHROMABOND® SiOH PP columns
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SiOH PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730071
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730214
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 250 MANA730073.250
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 705-1117
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730070
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 250 MANA730075.250
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 705-1118
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 MANA730107.250
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 MANA730107
SiOH PP 60 Å 45 µm 15 ml 2000 mg 20 MANA730217
SiOH PP 60 Å 45 µm 45 ml 5000 mg 20 MANA730406
SiOH PP 60 Å 45 µm 70 ml 1000 mg 10 MANA730072
SiOH PP 60 Å 45 µm 150 ml 50000 mg 10 MANA730473
CHROMABOND® SiOH glass columns
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SiOH Szkło 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730070G
SiOH Szkło 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730073G
SiOH Szkło 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730075G
SiOH Szkło 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 MANA730107G
SiOH Szkło 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730214G
CHROMABOND® LV-SiOH
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SiOH PP 60 Å 45 µm 15 ml 200 mg 30 MANA732072
SiOH PP 60 Å 45 µm 15 ml 500 mg 30 MANA732073
CHROMABOND® MULTI 96 SiOH
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SiOH PP 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT MANA738071.100M
CHROMABOND® SiOH PP columns, Gilson ASPEC™ system
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SiOH PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730071ASP
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 100 MANA730073ASP
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 100 MANA730075ASP
CHROMABOND® SiOH PP columns, Gerstel MPS system
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730214MPS
SiOH PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730073MPS
SiOH PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730075MPS
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Surface area 500 m²/g
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość