Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Łaźnie wodne z systemem cyrkulacyjnym
Dostawca: GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
System cyrkulacyjny wyposażony w łaźnie wodne pomaga w utrzymaniu optymalnej jednorodności temperatury. Wnętrze wanny, element grzejny, pokrywa, perforowana podłoga ze stali nierdzewnej. Zewnętrzna obudowa systemu jest odporna na korozję i wykonana z powlekanej proszkowo, elektrolitycznie ocynkowanej blachy stalowej.
  • Krótki czas nagrzewania
  • Elektroniczne monitorowanie regulacji temperatury
  • Miękkie klawisze dotykowe z wyraźnymi symbolami
  • Pokrywa i ramka mają lustrzane wykończenie
Silnik elektryczny z obrotowym magnesem jest przymocowany kołnierzem do podłogi wanny, która przenosi moment obrotowy na magnes mieszający pokryty PTFE, dzięki temu występuje przepływ wody w łaźni.
Używany do inkubacji i inaktywacji kultur, takich jak podgrzewanie podłoża bakteriologicznego, przeprowadzanie reakcji chemicznych lub rozmrażanie próbek.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Zakres temperatury pracy Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1012 RT +5...99 °C 1 462-5121
1013 RT +5...99 °C 1 462-5122
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość