Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Pipette controller, electronic, Profiller™ 446
Dostawca: SOCOREX ISBA
Profiller™
This powerful pipette controller can be used with 1 ml to 100 ml glass or plastic pipettes.
  • Powerful motor and a switch to set both aspiration and dispensing speeds enable maximal working efficiency even with large pipetting volumes
  • Shape is ideal for working with pipettes within laminar flow or microbiological safety cabinets
  • Powerful pump - fills 25 ml in 3 seconds
  • Comfortable finger triggers
  • Low battery light; NiMH battery rechargeable during use
  • Interchangeable protection membrane filter
  • Stand suitable for bench or wall mounting
Informacja o dostawie: Each instrument is supplied with a power supply, two spare hydrophobic filters (0,45 µm and 0,2 µm), bench/wall stand and instruction manual.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Pipette controller, EU-plug 1 - 100 ml 1 SOCO446.100E Unavailable
unavailable Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories for pipette controller, Profiller™ 446
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Replacement battery, 1,2V NiMH, rechargeable 1 SOCO900.916
Spare PTFE membrane filter, 0,45 µm 5 SOCO322.435
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość