Chcesz zalogować się jeszcze raz?
SPE columns, CHROMABOND® OH
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® OH, Diol modified silica phase for SPE.
  • Base material silica, pH stability 2 - 8
  • Carbon content 5,5%
  • Polar, properties similar to SiOH
Recommended for antibiotics and prostaglandins.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
OH (Diol) PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730051
OH (Diol) PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730417
OH (Diol) PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730053
OH (Diol) PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730418
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Carbon load 5,5%
Surface area 500 m²/g
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość