Drukuj
Bottles, wide neck, PTFE, with screw cap
Dostawca: Vitlab
VITL122897EA 438 PLN
VITL122897 VITL122597 VITL122797 VITL122697
Bottles, wide neck, PTFE, with screw cap
PTFE, biały.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Grube ściany
Z bardzo szerokimi ustami, idealny do napełniania proszkami i materiałami podobnymi do pasty.