Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
Dostawca: VARIAN
VARICP7591EA 0 PLN InStock
VARICP7591 VARICP7594
PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
Kolumny chromatograficzne
CP-PoraPLOT Amines is a unique column specially designed for the high retention analysis of very volatile amines.
  • Guaranteed performance for volatile amines providing ease-of-use
  • Very high efficiency at temperatures above ambient for lower cost per analysis
  • High sensitivity for amines and ammonia for accurate results
Temperature limits: -100 to 220/220 °C
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość