Chcesz zalogować się jeszcze raz?
SPE columns, CHROMABOND® C₆H₅
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® C6H5, Phenyl-modified silica phase for SPE, recommended for aflatoxins, caffeine and phenols.
  • Phenyl phase and carbon content 8%
  • Selective adsorption is possible by π-π interactions due to the electron density of the phenyl ring
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
C6H5 PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730411
C6H5 PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730083
C6H5 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730084
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Carbon load 8%
Endcapped Nie
Surface area 500 m²/g
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość