Chcesz zalogować się jeszcze raz?
HPLC columns, sugar analysis, NUCLEOGEL® SUGAR 810
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOGEL®
Polymeric HPLC phases based on sulfonated spherical PS/DVB resins in different ionic forms for the separation of sugars and organic acids.
  • H+ form column is suitable for separation of sugars, sugar alcohols and organic acids
  • Ca2+ form column is suitable for separation of monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides
The phases are characterised by an interplay of different separation mechanism (e.g. ion exclusion, ion exchange, size exclusion, ligand exchange) as well as NP and RP chromatography effects.
The eluents in the columns are also recommended for the application:
SUGAR 810 H: 5 mmol/L H2SO4
SUGAR 810 Ca: demineralised H2O
A ChromCart® guard column cartridge is used for the analytical Valco column with CC column holder 30 mm (MANA721823).
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Analytical columns
Typ kolumny Faza Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna SUGAR 810 H 7,8×300 mm 1 MANA719574
Analityczna SUGAR 810 Ca 7,8×300 mm 1 MANA719570
Guard columns
Typ kolumny Faza Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Przedkolumna SUGAR 810 H 4,0×30 mm 2 MANA719575
Przedkolumna SUGAR 810 Ca 4,0×30 mm 2 MANA719571
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Description SUGAR 810 Ca SUGAR 810 H SUGAR 810 Ca
Max. pressure 70 bar
Temperature limit 50 - 90 °C
USP code L19 L17 L19
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość