Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chiral HPLC columns, NUCLEOSIL® CHIRAL
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
Silica based phases for HPLC enantiomer separation in which CHIRAL-1 seperation is based on ligand exchange and CHIRAL-2 or CHIRAL-3 on charge-transfer and further interactions as well as on steric effects.
CHIRAL-1 based on an L-proline copper complex covalently bonded to spherical silica particles. The formation of ternary mixed ligand complexes via Cu(II) ions with the analytes and differences in the stability of the diastereomeric complexes cause the chromatographic separation. The eluent in the column is a 0,5 mM copper sulfate solution.
The column has recommended applications on enantiomers with two polar functional groups with a suitable distance such as α-amino acids, α-hydroxycarboxylic acids and N-alkyl-α-amino acids.
CHIRAL-2 is a so-called "brush type" phase. The chiral selector N-(3,5-dinitrobenzoyl)-D-phenylglycine is covalently bonded to spherical silica.
CHIRAL-3 features the L-conformation of the chiral selector.
The interaction modes involve charge-transfers, dipole-dipole interactions, hydrogen bonds and steric effects. The eluent in the column is n-heptane/2-propanol/TFAA (100:0.05:0.05, v/v/v).
Separations of enantiomers and diastereomers, the control of the optical purity of plant protectives and pharmaceuticals as well as product controls in chiral organic syntheses are recommended applications of the both columns.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Analytical columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna NUCLEOSIL® CHIRAL-1 120 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720081.40
Analityczna NUCLEOSIL® CHIRAL-2 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720088.40
Analityczna NUCLEOSIL® CHIRAL-3 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720350.40
Guard columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Przedkolumna NUCLEOSIL® CHIRAL-1 120 Å 5 µm 3,0×4 mm 3 MANA721188.30
Przedkolumna NUCLEOSIL® CHIRAL-2/3 100 Å 5 µm 3,0×4 mm 3 MANA721190.30
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Description NUCLEOSIL® CHIRAL-2 NUCLEOSIL® CHIRAL-1 NUCLEOSIL® CHIRAL-3 NUCLEOSIL® CHIRAL-2/3 NUCLEOSIL® CHIRAL-1
USP code L36 L32 L36 L32
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość