Chcesz zalogować się jeszcze raz?
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18 PAH
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
Special octadecyl modified silica phase that is ideal for HPLC analysis of PAHs.
  • octadecyl silane chemically bonded to porous silica particles with polymeric coating
  • Eluent in column acetonitrile-water (70:30, v/v)
  • Allows efficient gradient separation of the 16 PAH according to EPA
Detection of the separated PAHs by UV (250 to 280 nm) with diode array or with fluorescence detection at different wavelengths for excitation and emission. But acenaphthylene cannot be analyzed with fluorescence detection.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Analytical columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna C18 PAH 100 Å 5 µm 2,0×250 mm 1 MANA720117.20
Analityczna C18 PAH 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 MANA720923.30
Analityczna C18 PAH 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 MANA720117.30
Analityczna C18 PAH 100 Å 5 µm 4,0×150 mm 1 MANA720923.40
Analityczna C18 PAH 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720117.40
Analityczna C18 PAH 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 MANA720117.46
Guard columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Przedkolumna C18 PAH 100 Å 5 µm 2,0×2 mm 3 MANA721168.20
Przedkolumna C18 PAH 100 Å 5 µm 4,0×3 mm 3 MANA721168.30
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
USP code
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość