Chcesz zalogować się jeszcze raz?
SPE columns, CHROMABOND® HR-P-AOX
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730111.AOX MANA730119.AOX
SPE columns, CHROMABOND® HR-P-AOX
CHROMABOND® HR-P-AOX, special PS/DVB phase for SPE enrichment of AOX from waters with high salt loads or organic pollutants.
Order Now
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość