Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Licznik kolonii ColonyStar z kolorowym podświetleniem LED
Dostawca: GERBER FUNKE DR N.
ColonyStar
720-0098EA 2230 PLN InStock
720-0098
Licznik kolonii ColonyStar z kolorowym podświetleniem LED
Liczniki kolonii
Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensitivity can also be adjusted. Any type of felt-tip pen can be used for marking. Illuminated field of 145 mm Ø with direct and indirect, dazzle-free illumination, matt glass and clear glass disks with 1 cm² and 1/9 m² graduation.
  • Colour and brightness of the illuminated field are freely adjustable
  • Counting impulse activated by the pressure-sensitive illuminated field
  • Dazzle-free illumination provided by using the high-output LED
Informacja o dostawie: Two Wolffhügel disks (black and white), a magnifying glass, a reducing insert and a felt-tip pen are included in the delivery.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
AKCESORIA
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość