Chcesz zalogować się jeszcze raz?
TLC plates, aluminium oxide, Alox
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
TLC plates and sheets are used for the separations of alkaloids, steroids, aliphatic and aromatic compounds.
  • Alternative selectivity to silica 60
Aluminium oxide: Specific surface (BET) ~ 200 m²/g
Indicator: Manganese activated zinc silicate
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Glass plates
Opis Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Spoiwo Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Alox-25 UV254 Aluminium oxide (Alox) 50×200 mm 250 µm 60 Å F254 Inert organic 100 552-0169
Alox-25 UV254 Aluminium oxide (Alox) 200×200 mm 250 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0170
Alox-100 UV254 Aluminium oxide (Alox) 200×200 mm 1000 µm 60 Å F254 Inert organic 15 552-0171
POLYGRAM® polyester sheets
Opis Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Spoiwo Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 40×80 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 293-5210
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 552-0149
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0150
ALUGRAM® aluminium sheets
Opis Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Spoiwo Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 552-0292
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0291
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość