Drukuj
Folie aluminiowe, okrągłe
Dostawca: Funke-Gerber
GERB5712EA 538 PLN
GERB5712
Folie aluminiowe, okrągłe
Folie aluminiowe
These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.