Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Laktodensymetry według Gerbera
Dostawca: GERBER FUNKE DR N.
614-0251EA 87.9 PLN InStock
614-0251 614-0250
Laktodensymetry według Gerbera
Areometry
This lactodensimeter according to Gerber is designed with a thermometer.
  • Thermometer included in stem or body
  • Standard model with negative scale
  • Calibrated temperature of 20 °C
Zobacz ceny
ZAMÓW
AKCESORIA
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość