Drukuj
Laktodensymetry według Quevennea
Dostawca: GERBER FUNKE DR N.
614-0253EA 123 PLN
614-0253 614-0252
Laktodensymetry według Quevennea
Areometry
Lactodensimeters with coloured triple scale and thermometer.