Drukuj
Shaking water baths
Dostawca: Funke-Gerber
GERB3550EA 10210 PLN
GERB3550
Shaking water baths
Łaźnie Łaźnie wodne z wytrząsaniem
Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
Informacja o dostawie: Supplied with temperature stand and 18 tubes.