Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Universal water baths, analogue, WB 436-A
Dostawca: Funke-Gerber
Analogue water bath with stainless steel inner and outer casing. Heating elements are located separately within the casing. Ideal for dairy use, wide range of accessories is available, it is recommended to use distilled water with the bath.
  • Analogue temperature control with adjusting knob
  • PT100 sensor
  • Thermostatic heat controller
  • Overheating protection (even when bath is empty)
Informacja o dostawie: Includes with thermometer with temperature display.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Zakres temperatury pracy Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
WB-436 A < 100 °C 1 614-2063
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Do Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Butyrometer stand, stainless steel WB-436, holds 36 butyrometers 1 614-2064
Mojonnier stand, stainless steel WB-436, holds 10 Mojonnier tubes 1 614-0179
Universal shelf, stainless steel WB-436 1 614-2065
Reductase insert WB-436, holds 99 samples 1 614-2066
Brass butyrometer tubes, open - 1 614-0182
Brass butyrometer tubes, closed - 1 614-0181
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość