Chcesz zalogować się jeszcze raz?
SPE columns, CHROMABOND® CN/SiOH
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® CN/SiOH, combination phase for SPE analysis of PAH.
  • Cyanopropyl phase for selective adsorption of polycyclic aromatics via π-π interactions
  • Unmodified silica phase for removal of polar compounds
Recommended for extraction of 16 PAHs according to EPA from soil samples.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
CHROMABOND® CN/SiOH polypropylene columns
Faza Sprzęt kolumnowy Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
CN/SiOH PP 3 ml 500/1000 mg 50 516-0690
CN/SiOH PP 6 ml 500/1000 mg 30 516-6010
CN/SiOH PP 6 ml 500/1000 mg 250 516-0691
CHROMABOND® CN/SiOH glass columns
Faza Sprzęt kolumnowy Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
CN/SiOH Szkło 6 ml 500/1000 mg 30 MANA730135G
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość