Chcesz zalogować się jeszcze raz?
TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, glass backing, DURASIL
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
These unmodified standard silica layers for TLC glass plates are available with or without fluorescent indicator.
  • Hard, water-resistant and wettable layers due to a special binder system
  • No reversed phase tendency and more polar than SIL G
Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m2/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Zwilżalne Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
DURASIL-25 Silica gel 100×200 mm 250 µm 60 Å No Yes 50 552-0260
DURASIL-25 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å No Yes 25 552-0261
DURASIL-25 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å F254 Yes 50 552-0262
DURASIL-25 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å F254 Yes 200 552-0263
DURASIL-25 Silica gel 50×200 mm 250 µm 60 Å F254 Yes 100 552-0264
DURASIL-25 Silica gel 100×200 mm 250 µm 60 Å F254 Yes 50 552-0265
DURASIL-25 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å F254 Yes 25 552-0266
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość