Chcesz zalogować się jeszcze raz?
HPTLC plates, silica gel 60, unmodified layers, Nano-DURASIL
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
These unmodified HPTLC silica layers are available as glass plates with or without fluorescent indicator. The narrow fractionation of the silica particles features sharper separations, shorter developing times, and an increased detection sensitivity compared to DURASIL plates.
  • Hard and water-resistant layers due to a special binder system
  • Different selectivity compared to Nano-SIL plates
Nano silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 2 – 10 μm.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Zwilżalne Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Nano-DURASIL-20 Silica gel 100×100 mm 200 µm 60 Å No Yes 25 552-0267
Nano-DURASIL-20 Silica gel 100×200 mm 200 µm 60 Å No Yes 50 552-0268
Nano-DURASIL-20 UV254 Silica gel 100×100 mm 200 µm 60 Å F254 Yes 25 552-0270
Nano-DURASIL-20 UV254 Silica gel 100×200 mm 200 µm 60 Å F254 Yes 50 552-0271
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość