Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
HPTLC plates, nano silica gel 60, modified layers, Nano-SIL DIOL
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
552-0258EA 1330 PLN InStock
552-0258
HPTLC plates, nano silica gel 60, modified layers, Nano-SIL DIOL
Płytki do TLC
Diol-modified HPTLC silica layers available as glass plate with fluorescent indicator. Recommended for steroids, pesticides and plant constituents;
for critical separations an alternative to silica, since it is less sensitive to the water content of the environment; leads to more reproducible results compared to silica.
  • Layer can be wetted equally well with pure water as with organic solvents
Base material: Nano silica 60, specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 mL/g; particle size 2 – 10 μm; pH stability 2 – 8.
Modification: Diol, carbon content 5,5%
Indicator: Acid-resistant product with a pale blue fluorescence for short-wave UV (254 nm), and UV-absorbing substances appear as dark-blue to black spots on a light-blue background.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość