Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Medium do filtracji żelowej, Sephadex™ G-15
Dostawca: GE Healthcare
Sephadex™
Sephadex™ G-15 is a well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of peptides and small biomolecules >1500 molecular weight.
  • Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step
  • Suitable for buffer exchange and cleanup of biological samples, for example peptides, small proteins, and oligosaccharides larger than 1500 molecular weight
  • Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels
Sephadex™ is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex™ differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex™ G-15 is one of six different G-types ranging from G-10 for small molecules to G-100 for very large biomolecules.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Typ Wymiary cząstek Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Sephadex™ G-15 Solid 40 - 120 µm 100 g 17-0020-01
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Matrix Cross-linked dextran
Fractionation range <1,5 x 10³ dextrans, <1,5 x 10³ globular proteins
Zakres pomiaru pH 2 - 13
Temperatura przechowywania 4 - 30 °C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość