State-of-the-art aerospace technology delivers high platinum performance.
Highly precise, it is suitable for soil, food, ovens, cuvettes, gas systems, water baths, incubators, chemical solutions and petroleum products.
- Zwiększona precyzja dzięki platynowej sondzie
- Wodoszczelna obudowa IP 67
- Funkcja timera i alarm
- Certyfikat NIST-Traceable wydany przez laboratorium kalibracyjne akredytowane przez A2LA (1750.01)
Termometr RTD posiada szeroki zakres temperatur od –148 do 572 °F i od –100 do 300°C. Rozdzielczość w całym zakresie wynosi 0,01 °C . Wyposażony w funkcje pamięci Min/Max/HOLD oraz zielony i czerwony wskaźnik HACCP.
- Developed for experimental requirement, easy to use
- Fail-safe display shows low battery and probe condition
- Computer output allows thermometer to be connected to data logger for capturing and storing results
- Both range : °C and °F
- Dimensions: 6" probe, 0,13 " diameter, 40" cable length
- Removable probe: Platinium 100 ohm , ( Pt100 ), 4-wire probe is triple-purpose for liquids, air/gas, semisolids
Urządzenia Traceable® dostarczany są z certyfikatem Traceable® z indywidualnym numerem seryjnym wydanym przez laboratorium kalibracyjne ISO/IEC 17025:2005(1750.01) akredytowane przez A2LA. Identyfikowalność przez NIST lub inne instytuty pomiarowe (NMI), będące sygnatariuszami umowy CIPM Mutual Recognition Agreement. Each product goes through an intense vetting process before it can carry the Traceable name, thus saving you both time and money by not having to calibrate separately.
Weight: 270 g
Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Certyfikaty: Raport kalibracji zgodny z NIST.
Dodatkowe informacje: Sonda platynowa, 9-woltowa bateria, zgodny z NIST certyfikat kalibracji.