Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny do chromatografii wykluczenia, Acclaim™ SEC-300 i SEC-1000
Dostawca: Thermo Scientific
Acclaim™
These high performance size exclusion chromatography columns are specifically designed for the separation of water soluble polymers and oligomers.
  • Proprietary mono-dispersed multi-pore hydrophilic resin: no inflection points in calibration curve
  • Wide linear calibration range
  • High-resolution analysis at reduced solvent consumption
  • Stable surface bonding with low column bleed and compatibility with UV, RI, MS, ELSD and Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Charged Aerosol Detectors
Separation range for PEO* : SEC-300 columns; 100 - 50 000 Da, SEC-1000 columns; 1000 - 1 000 000 Da
* PEO = polyethylene oxides
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ kolumny Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ograniczenie wykluczenia Materiał pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna 300 Å 5 µm 4,6×300 mm 50000 - 150000 Da (PEO) Spherical, fully porous polymer 1 554-4412
Analityczna 300 Å 5 µm 7,8×150 mm 50000 - 150000 Da (PEO) Spherical, fully porous polymer 1 554-4414
Analityczna 300 Å 5 µm 7,8×300 mm 50000 - 150000 Da (PEO) Spherical, fully porous polymer 1 554-4413
Analityczna 1000 Å 7 µm 4,6×300 mm 3000000 - 7500000 Da (PEO) Spherical, fully porous polymer 1 554-4411
Analityczna 1000 Å 7 µm 7,8×150 mm 3000000 - 7500000 Da (PEO) Spherical, fully porous polymer 1 554-4410
Analityczna 1000 Å 7 µm 7,8×300 mm 3000000 - 7500000 Da (PEO) Spherical, fully porous polymer 1 554-4409
Przedkolumna 300 Å 5 µm 4,6×33 mm 50000 - 150000 Da (PEO) Spherical, fully porous polymer 1 554-4416
Przedkolumna 1000 Å 7 µm 4,6×33 mm 3000000 - 7500000 Da (PEO) Spherical, fully porous polymer 1 554-4415
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Endcapped Tak
Max. pressure <600 psi <350 psi <1200 psi <700 psi
Zakres pomiaru pH 2 - 12 2 - 12
Temperature limit <60 °C <60 °C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość