Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Eko kubły, seria SLK
Dostawca: MULTIROIR
PP
  • Robust
  • Easy filling and emptying even when stacked
This system of stackable bins allows for quick and easy storage and identification.
Colour: Blue or red
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Kolor Szer.xGłęb.xWys. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Czerwony 100×215×75 mm 1 216-1131
Czerwony 150×230×125 mm 1 216-1133
Czerwony 150×315×125 mm 1 216-1137
Czerwony 210×350×150 mm 1 216-1141
Czerwony 315×500×200 mm 1 216-1143
Niebieski 100×215×75 mm 1 216-1065
Niebieski 150×230×125 mm 1 216-1132
Niebieski 150×315×125 mm 1 216-1135
Niebieski 210×350×150 mm 1 216-1139
Niebieski 315×500×200 mm 1 216-1142
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość