Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Palety, lekkie
Dostawca: MULTIROIR
216-1159EA 335 PLN InStock
216-1159 216-1078 216-1157 216-1144
Palety, lekkie
Pudełka Pudełka transportowe
HDPE, black
  • Models with skids or feet
  • Resistant to heat and cold
  • Easy cleaning
This pallets can be stacked one into the other to save space. They have a high load-bearing capacity, despite their low empty weight.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość