Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kurtka przeciwdeszczowa, Tornhill 608 S.E.P.P.
Dostawca: Sioen
Siopor® Extra
Waterproof and windproof jacket made of Siopor® Extra fabric: 100% polyester (cotton touch) with a PU coating. The breathable fabric is water repellant on the outside and moisture attracting on the inside. With fixed mesh lining in body and polyamid lining in sleeves.
  • Straight collar, detachable hood with chin protection and peak
  • Zip closure under double flap with press studs
  • Two inset chest pockets and two front pockets (all with zip closure), sleeve pocket, Napoleon pocket
  • Sleeves adjustable by touch and close fastening
  • Underarm ventilation, elasticated drawstring at waist and hem
Different linings/fleeces can be zipped in.
Back length: 85 cm
Weight: 205 g/m²
Certyfikaty: EN 343 (3-3)
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Kolor Rozmiar konfekcji Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Niebieski/czarny XS 1 113-07400
Niebieski/czarny S 1 113-07401
Niebieski/czarny M 1 113-07402
Niebieski/czarny L 1 113-07403
Niebieski/czarny XL 1 113-07404
Niebieski/czarny XXL 1 113-07405
Niebieski/czarny 3XL 1 113-07406
Czerwony/czarny XS 1 113-07407
Czerwony/czarny S 1 113-07408
Czerwony/czarny M 1 113-07409
Czerwony/czarny L 1 113-07410
Czerwony/czarny XL 1 113-07411
Czerwony/czarny XXL 1 113-07412
Czerwony/czarny 3XL 1 113-07413
Szary/czarny XS 1 113-07414
Szary/czarny S 1 113-07415
Szary/czarny M 1 113-07416
Szary/czarny L 1 113-07417
Szary/czarny XL 1 113-07418
Szary/czarny XXL 1 113-07419
Szary/czarny 3XL 1 113-07420
Zielony/czarny XS 1 SIOE608Z/453/XS
Zielony/czarny S 1 SIOE608Z/453/S
Zielony/czarny M 1 SIOE608Z/453/M
Zielony/czarny L 1 SIOE608Z/453/L
Zielony/czarny XL 1 SIOE608Z/453/1XL
Zielony/czarny XXL 1 SIOE608Z/453/2XL
Zielony/czarny 3XL 1 SIOE608Z/453/3XL
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość