Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₂₂H₃₈BaO₄
MW: 503,85
Temp. Wrzenia: 225 °C (0,3 mmHg)
Temp. topnienia: 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058709
Numer CAS: 17594-47-7
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g 41340.03
5 g 41340.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Sensitivity Hygroscopic
Melting point 200°
Formula weight 503.85
CAS No. 17594-47-7
Czystość 99.99%
Physical form Powder
Boiling point 225°/0.3mm
Molecular formula C22H38BaO4
MDL No. MFCD00058709
UN No. 1564
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość