Drukuj
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
14539.06EA 1120 PLN InStock
14539.06 14539.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
MOCVD of superconductors
Formuła: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
MW: 521,877 g/mol
Temp. Wrzenia: 225 °C (0,3 mmHg)
Temp. topnienia: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200255
Numer CAS: 17594-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III