Drukuj
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
38599.03EA 440 PLN InStock
38599.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')magnesium hydrate
Formuła: C₂₂H₃₈MgO₄·xH₂O
MW: 390,85 g/mol (anhydrous)
Temp. topnienia: 135…150 °C (-H₂O)
Numer MDL: MFCD00167208
Numer CAS: 339527-87-6