Drukuj
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
39397.06EA 640 PLN InStock
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Formuła: C₂₂H₃₈O₄Pb
MW: 573,73 g/mol
Temp. Wrzenia: 134 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070468
Numer CAS: 21319-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 3467
ADR: 6.1,III