Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
41202.06EA 2180 PLN
41202.06 41202.MD 41202.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Formuła: C₃₃H₅₇BiO₆
MW: 758,782 g/mol
Temp. Wrzenia: 150 °C (0,05 mmHg)
Temp. topnienia: 114…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064763
Numer CAS: 142617-53-6