Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
33531.03EA 562 PLN InStock
33531.03 33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Formuła: C₃₃H₅₇HoO₆
MW: 714,732 g/mol
Temp. topnienia: 179…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070457
Numer CAS: 15522-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0