Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
A12259.06EA 903 PLN InStock
A12259.06 A12259.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Formuła: C₃₃H₅₇O₆Pr
MW: 690,71 g/mol
Temp. topnienia: 219…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000027
Numer CAS: 15492-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 239-522-0