Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
A18004.03EA 441 PLN InStock
A18004.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III)
Formuła: C₃₃H₅₇O₆Sm
MW: 700,162 g/mol
Temp. topnienia: 191…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015711
Numer CAS: 15492-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0